Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Etylendiamin-N,N'-diättiksyra
Produktkod. 15415769
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415769 5 g 5g
15425769 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15415769 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63570.06
Request Bulk or Custom Format
Fungerar som ett kelatbildande medel
Etylendiamin-N,N'-diättiksyra fungerar som ett kelatbildande medel, som används som ett hemostatiskt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningar
Etylendiamine-N,N′ -diättiksyra fungerar som ett kelatbildande medel, används som ett hemostatiskt medel.
Löslighet Löslig i varmt vatten
.
Anmärkningar
Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5657-17-0
Molekylformel C6H10N2Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 220.14
MDL-nummer MFCD00004281
InChI-nyckel QMIFISRIAJBCGZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym edda, ethylenediamine-n,n'-diacetic acid, n,n'-ethylenediglycine, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis, ethylenediaminediacetic acid, glycine, n,n'-ethylenedi, unii-4lx0u5342u, 2-2-carboxymethylamino ethylamino acetic acid, ethylenediamine-n,n'-diaceticacid, ethylenediamine-n,n'-di acetic acid
PubChem CID 61975
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)CNCCNCC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediamine-N,N'-diacetic acid
Smältpunkt 224 °C
Färg Vitt
Linjär formel HOOCCH2NHCH2CH2NHCH2COOH
Kvantitet 5 g
Beilstein 1778355
Löslighetsinformation Soluble in warm water.
IUPAC-namn 2-[2-(karboximetylamino)etylamino]ättiksyra
Formel vikt 176.17
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.