Läs mer
Ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetra-2-propanol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Densitet | 1.03 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 240°C/13 hPa |
| Molekylformel | [CH3CH(OH)CH2]2NCH2CH2N[CH2CH(OH)CH3]2 |
| MDL-nummer | MFCD00004534 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | Ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetra-2-propanol, EDTP, N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine, Ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetra-2-propanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.41 |
| Kvalitet | Research |