missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethylenediamine-N,N,N’,N’-tetraacetic Acid Calcium Disodium Hydrate, TRC

Produktkod. 30373674
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30373674 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30373674 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE917590100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Edetate Calcium Disodium
CAS 23411-34-9
Molekylformel C10 H12 Ca N2 O8 . 2 Na . H2 O
Kvantitet 100 g
Synonym [(Ethylenedinitrilo)tetraacetato]calciate(2-)Disodium Hydrate
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O8.Ca.2Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;+2;2*+1;/p-4
LEDER O.[Na+].[Na+].O=C1CN23CCN45CC(=O)[O-][Ca+2]24([O-]C(=O)C5)([O-]C(=O)C3)[O-]1
Molekylvikt (g/mol) 392.28
Formel vikt 392.0121
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.