Läs mer
Ethylenediamine-N,N,N’,N’-tetraacetic Acid Calcium Disodium Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Edetate Calcium Disodium |
| CAS | 23411-34-9 |
| Molekylformel | C10 H12 Ca N2 O8 . 2 Na . H2 O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | [(Ethylenedinitrilo)tetraacetato]calciate(2-)Disodium Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O8.Ca.2Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;+2;2*+1;/p-4 |
| LEDER | O.[Na+].[Na+].O=C1CN23CCN45CC(=O)[O-][Ca+2]24([O-]C(=O)C5)([O-]C(=O)C3)[O-]1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.28 |
| Formel vikt | 392.0121 |