Läs mer
Etylendiamine-N,N,N',N'-tetraättsyra Dinatriumdihydrat, TRC
Produktkod. 30010554
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
500 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30010554 500 g -
30007986 10 g -
17944695 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010554 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE917735500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6381-92-6
Molekylformel C10H14N2O8.2Na.2H2O
Molekylvikt (g/mol) 372.24
Synonym Disodium edetate, Disodium dihydrogen (ethylenedinitrilo)tetraacetate dihydrate, EDTA Disodium Dihydrate
IUPAC-namn disodium; 2-[2-[karboxylatometyl(karboxymetyl)amino]etyl-(karboxymetyl)amino]acetat; dihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(=O)O)CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Disodium edetate dihydrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Formel vikt 372.0757
Procent renhet >95%