Läs mer
Ethylenediamine P-Toluenesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethane-1,2-diamine Mono(4-methylbenzenesulphonate) |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3S.C2H8N2/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;3-1-2-4/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-4H2 |
| Formel vikt | 232.0882 |