Läs mer
Ethylenediamine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15868470
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
50 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
50 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15868470 50 L 50 L
15838470 100 mL 100ml
15848470 500 mL 500ml
15806280 1 L 1 L
15858470 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15868470 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8009479051
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-15-3
Specifikationer
Smältpunkt 8.5°C (lit.)
Densitet 0.899 g/mL at 25°C
Kokpunkt 118°C
Molekylformel NH2CH2CH2NH2
MDL-nummer MFCD00008204
Kvantitet 50 L
Synonym 1,2-Diaminoethane, 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane, 1,2-Diaminoethane
Molekylvikt (g/mol) 60.1