Läs mer
Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution (0.5M, pH 8.0), Fisher BioReagents
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackning:
Nalgene Poly Bottle
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
Beskrivning
EDTA, DEPC-Treated solution is ideal for RNA work.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution |
| Färg | Colorless |
| Namnnotering | 0.5M, pH 8.0 |
| Koncentration | 0.475 to 0.525M |
| Merck Index | 15, 3565 |
| Identifiering | Pass Test |
| Förpackning | Poly Bottle |
| pH | 8.0 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Fysisk form | Liquid |