Läs mer
Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution (0.5M, pH 8.0), Fisher BioReagents
Produktkod. 11428273
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackning:
Nalgene Poly Bottle
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11428273 1 L Nalgene Poly Bottle 1 L
10572595 100 mL Poly Bottle 100ml
10608973 500 mL Poly Bottle 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428273 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP24831
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
EDTA, DEPC-Treated solution is ideal for RNA work.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-00-4 , 1310-73-2 , 1609-47-8
Molekylformel C10H16N2O8
Molekylvikt (g/mol) 292.24
MDL-nummer MFCD00003541
InChI-nyckel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC-namn 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
LEDER OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution
Färg Colorless
Namnnotering 0.5M, pH 8.0
Koncentration 0.475 to 0.525M
Merck Index 15, 3565
Identifiering Pass Test
Förpackning Nalgene Poly Bottle
pH 8.0
Kvantitet 1 L
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution (0.5M, pH 8.0)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA),Diethyl pyrocarbonate