Läs mer
Etylendiamin Tetraättiksyra Dinatriumsalt ACS MP Biomedicals
Produktkod. 11412842 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412842 500 g 500g
11402842 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412842 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215252290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1645.00 SEK
    1565.70 SEK / 500g
    Save 79.30 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372.24 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 6381-92-6
Molekylformel C10H18N2Na2O10
Molekylvikt (g/mol) 372.24
MDL-nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-nyckel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC-namn dinatrium 2-({2-[(karboxylatmetyl)(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)acetatdihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediamine Tetraacetic Acid Disodium Salt
Kvantitet 500 g
Formel vikt 372.2
Procent renhet 99%
Kvalitet ACS