Läs mer
Etylendiamintetraättiksyradinatriumsaltdihydrat, 99,74 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11421062 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421062 250 g 250g
11411062 100 g 100g
11431062 500 g 500g
11441062 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11421062 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219517383
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 6381-92-6
Molekylformel C10H18N2Na2O10
Molekylvikt (g/mol) 372.24
MDL-nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-nyckel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC-namn dinatrium 2-({2-[(karboxylatmetyl)(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)acetatdihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate
Färg Vitt
Kvantitet 250 g
Formel vikt 372.2
Procent renhet 0.9974
Fysisk form Pulver