Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra, ACS, MP Biomedicals™
Produktkod. 11472832 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472832 100 g 100g
11482832 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11472832 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215252180
Etylendiamine Tetraacetic Acid, ACS är en buffertkomponent av ACS-kvalitet och kelatbildare.
  • Etylendiamintetraättiksyra (EDTA) är en kalciumkelator som används för att eliminera hämning av enzymkatalyserade reaktioner på grund av spår av tungmetaller.
  • För användning som antikoagulant används oftast dinatrium- eller trikaliumsalter av EDTA.
  • EDTA förhindrar trombocytaggregation och är därför det föredragna antikoaguleringsmedlet för trombocytantal.
  • EDTA är en hämmare av metalloproteaser och metallaktiverade proteaser vid en effektiv koncentration av 1 till 10μ M.
  • Det fungerar som en kelator av zinkjonen på det aktiva stället för metalloproteaser, men EDTA kan också hämma andra metalljonberoende proteaser såsom kalciumberoende cysteinproteaser.
  • EDTA stör biologiska processer som är metallberoende.
  • Det är en buffertkomponent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-00-4
Molekylformel C10H16N2O8
Molekylvikt (g/mol) 292.24
MDL-nummer MFCD00003541
InChI-nyckel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC-namn 2-({2-[bis(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)ättiksyra
LEDER OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediamine Tetraacetic Acid
Färg Vitt
Densitet 650 kg/m3
Flampunkt >100°C
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in water. 1.0X10+6 mg/L (miscible) at 25°C
Formel vikt 292.2
Ångtryck 7.57X10-17 mm Hg at 25°C
Procent renhet ≥99.4%
Kvalitet ACS-betyg
Fysisk form Pulver
För användning med (applikation) Kelateringsmedel, buffertkomponent
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.