Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Etylendiamintetraättiksyra, 0,5 M aq. soln, pH 8,0
Produktkod. 15410267
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15410267 250 mL 250ml
15420267 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15410267 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62786.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    923.93 SEK
    774.65 SEK / 250ml
    Save 149.28 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292,24 g/mol
Etylendiamintetraättiksyralösning kan användas för att studera cellbiologi, molekylärbiologi, bioaktiva små molekyler, biokemikalier, lösningar och reagens, oorganiska salter, kelatorer och etylendiamintetraättiksyra (EDTA) och EDTA-lösningar. Etylendiamintetraättiksyralösning har använts i en studie för att hjälpa till att klargöra rollen av antigenåtervinning vid immunfärgning av etanolfixerade utstryk. Etylendiamintetraättiksyralösning har också använts i en studie för att bedöma upptaget och frisättningen av biotinmärkt fluorescein (b-FITC) samt immobilisering av biotinmärkt glukosoxidas (b-GOx) till polyelektrolytmikrokapslarna med ett avidin-poly(styren)sulfonat) (PSS)-membran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Etylendiamintetraättiksyralösning kan användas för att studera cellbiologi, molekylärbiologi, bioaktiva små molekyler, biokemikalier, lösningar och reagens, oorganiska salter, kelatorer och etylendiamintetraättiksyra (EDTA) och EDTA-lösningar. Etylendiamintetraättiksyralösning har använts i en studie för att hjälpa till att klargöra rollen av antigenåtervinning vid immunfärgning av etanolfixerade utstryk. Etylendiamintetraättiksyralösning har också använts i en studie för att bedöma upptaget och frisättningen av biotinmärkt fluorescein (b-FITC) samt immobilisering av biotinmärkt glukosoxidas (b-GOx) till polyelektrolytmikrokapslarna med ett avidin-poly(styren)sulfonat) (PSS)-membran.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-00-4
Molekylformel C10H16N2O8
Molekylvikt (g/mol) 292.24
MDL-nummer MFCD00003541
InChI-nyckel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC-namn 2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra
LEDER OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid
Färg Färglös
pH 8.0
Linjär formel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Kvantitet 250 mL
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 292.24
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5M aq. soln.
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, 0.5M aqueous solution. pH 8.0
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Sicherheitshinweis
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.