Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Etylendiamintetraättiksyra, 0,5 M aq. lösning, pH 8,0, autoklaverad
Produktkod. 15440127
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15440127 500 mL 500ml
15430127 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15440127 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60292.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1326.00 SEK
    1069.65 SEK / 500ml
    Save 256.35 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292,24 g/mol
Etylendiamintetraättiksyra används vid behandling av blyförgiftning, hjärnskador, cancer, reumatoid artrit, artros, en ögonsjukdom som kallas makuladegeneration, diabetes, Alzheimers sjukdom, multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Det fungerar som ett kelatbildande medel och används för framställning av många lösningar inklusive DNA-laddningsfärg och resuspensionsbuffert som är isolering av plasmid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, metaller och koppar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-00-4
Molekylformel C10H16N2O8
Molekylvikt (g/mol) 292.24
MDL-nummer MFCD00003541
InChI-nyckel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC-namn 2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra
LEDER OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic Acid
Namnnotering autoklav
pH 8.0
Linjär formel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Kvantitet 500 mL
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 292.24
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5M aq. soln.
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.