Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra (0,5 M lösning/pH 8,0), Fisher BioReagents
Produktkod. 10306983
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
20 L
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly KUB
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
20 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10306983 100 mL Poly flaska 100ml
10182903 500 mL Poly flaska 500ml
10628203 1 L Nalgene Poly flaska 1 L
10073074 20 L Poly KUB 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10306983 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2482100
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
EDTA används i stor utsträckning inom molekylärbiologi för att minimera metalljonföroreningar i reaktionsbuffertar. Idealisk för DNA-arbete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-00-4 , 7732-18-5
Molekylformel C10H16N2O8
Molekylvikt (g/mol) 292.24
MDL-nummer MFCD00003541
InChI-nyckel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC-namn 2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra
LEDER OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediamine Tetraacetic Acid
Färg Färglös
Namnnotering 0,5 M-lösning, pH 8,0 (för DNA-arbete)
Linjär formel (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
Koncentration 0,475 till 0,525 M
Merck Index 15, 3565
Formel vikt 292.25
Identifiering Godkännandetest
Förpackning Poly flaska
pH 8.0
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.