Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra (0,5 M lösning/pH 8,0), Fisher BioReagents
Produktkod. 10628203
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
20 L
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly KUB
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
20 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10628203 1 L Nalgene Poly flaska 1 L
10306983 100 mL Poly flaska 100ml
10182903 500 mL Poly flaska 500ml
10073074 20 L Poly KUB 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10628203 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP24821
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
EDTA används i stor utsträckning inom molekylärbiologi för att minimera metalljonföroreningar i reaktionsbuffertar. Idealisk för DNA-arbete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 60-00-4 , 7732-18-5
Molekylformel C10H16N2O8
Molekylvikt (g/mol) 292.24
MDL-nummer MFCD00003541
InChI-nyckel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC-namn 2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra
LEDER OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Ethylenediamine Tetraacetic Acid
Färg Färglös
Namnnotering 0,5 M-lösning, pH 8,0 (för DNA-arbete)
Linjär formel (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
Koncentration 0,475 till 0,525 M
Merck Index 15, 3565
Formel vikt 292.25
Identifiering Godkännandetest
Förpackning Nalgene Poly flaska
pH 8.0
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0)
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Consejos de prudencia
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.