Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Etylendiamintetraättiksyra, 99,5 %, ACS-reagens
Produktkod. 10035750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10035750 5 kg Plastflaska 5kg
10617201 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10035750 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 409930050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-00-4
Molekylformel C10H16N2O8
Molekylvikt (g/mol) 292.24
MDL-nummer MFCD00003541
InChI-nyckel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC-namn 2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra
LEDER OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid
Nedbrytningsinformation >150°C
Smältpunkt 220.0°C
Färg Vitt
Flampunkt >100°C
Tändningsrester 0.2% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99.4 to 100.6% (Complexometry)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Kvantitet 5 kg
Fieser 01,373
Merck Index 15, 3565
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.5g/L (20°C) - 2.2g/L (80°C). Other solubilities: insoluble in common organic solvents, insoluble in dilute ammonium hydroxide: 0.005% max
Formel vikt 292.23
Ångtryck 0.013hPa at 20°C
Procent renhet 99.5%
Kvalitet ACS-reagens
Olöslig materia 0.005% max. (in dilute NH4OH)
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.