Läs mer
Etylendiaminetetraättiksyra, 99 %
Produktkod. 11479562
Change view
Kvantitet:
500 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479562 1000 g 1000g
11408920 500 g -
11499562 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479562 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10713.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    963.90 SEK
    779.65 SEK / 1000g
    Save 184.25 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292,24 g/mol
Etylendiamintetraättiksyra används som komplexbildare för många katjoner. Det förhindrar metalljonföroreningar och används för att avlägsna överflödigt järn från kroppen. Det fungerar som ett bindemedel i kosmetiska produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylendiamintetraättiksyra används som komplexbildare för många katjoner. Det förhindrar metalljonföroreningar och används för att avlägsna överflödigt järn från kroppen. Det fungerar som ett bindemedel i kosmetiska produkter.
Löslighet
Löslig i natriumhydroxid, natriumkarbonat, ammoniaklösning, syra och vanliga organiska lösningsmedel. Något lösligt i vatten.
Noter
Stabil. Inkompatibel med koppar, kopparlegeringar, nickel, aluminium, starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-00-4
Molekylformel C10H16N2O8
Molekylvikt (g/mol) 292.24
MDL-nummer MFCD00003541
InChI-nyckel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC-namn 2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra
LEDER OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid
Smältpunkt ∼245 °C (dekomposition)
Linjär formel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Kvantitet 1000 g
Beilstein 1716295
Merck Index 14,3517
Löslighetsinformation Löslig i natriumhydroxid, natriumkarbonat, ammoniaklösning, syra och vanliga organiska lösningsmedel. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 292.24
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.