Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Etylendiamintetraättiksyra används som komplexbildare för många katjoner. Det förhindrar metalljonföroreningar och används för att avlägsna överflödigt järn från kroppen. Det fungerar som ett bindemedel i kosmetiska produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Etylendiamintetraättiksyra används som komplexbildare för många katjoner. Det förhindrar metalljonföroreningar och används för att avlägsna överflödigt järn från kroppen. Det fungerar som ett bindemedel i kosmetiska produkter.
Löslighet
Löslig i natriumhydroxid, natriumkarbonat, ammoniaklösning, syra och vanliga organiska lösningsmedel. Något lösligt i vatten.
Noter
Stabil. Inkompatibel med koppar, kopparlegeringar, nickel, aluminium, starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylenediaminetetraacetic acid |
| Smältpunkt | ∼245°C (decomposition) |
| Linjär formel | (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 1716295 |
| Merck Index | 14,3517 |
| Löslighetsinformation | Soluble in sodium hydroxide,sodium carbonate,ammonia solution,acid and common organic solvents. Slightly soluble in water. |
| Formel vikt | 292.24 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- Ethylenediaminetetraacetic acid
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Ethylenediamine tetraacetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.