Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11489562
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489562 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11489562 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10713.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.16 SEK
    337.65 SEK / 250g
    Save 78.51 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292,24 g/mol
Etylendiamintetraättiksyra används som komplexbildare för många katjoner. Det förhindrar metalljonföroreningar och används för att avlägsna överflödigt järn från kroppen. Det fungerar som ett bindemedel i kosmetiska produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylendiamintetraättiksyra används som komplexbildare för många katjoner. Det förhindrar metalljonföroreningar och används för att avlägsna överflödigt järn från kroppen. Det fungerar som ett bindemedel i kosmetiska produkter.
Löslighet
Löslig i natriumhydroxid, natriumkarbonat, ammoniaklösning, syra och vanliga organiska lösningsmedel. Något lösligt i vatten.
Noter
Stabil. Inkompatibel med koppar, kopparlegeringar, nickel, aluminium, starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid
CAS 60-00-4
Smältpunkt ∼245 °C (dekomposition)
Molekylformel C10H16N2O8
Linjär formel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
MDL-nummer MFCD00003541
Kvantitet 250 g
Beilstein 1716295
Merck Index 14,3517
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene
Löslighetsinformation Löslig i natriumhydroxid, natriumkarbonat, ammoniaklösning, syra och vanliga organiska lösningsmedel. Svårlöslig i vattenlösning.
InChI-nyckel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
IUPAC-namn 2-({2-[bis(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 292.24
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Formel vikt 292.24
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.