Läs mer
Etylendiaminetetraättiksyra, ACS, 99,4+%
Produktkod. 11396378
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396378 100 g 100g
11386378 500 g 500g
11306388 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011931.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Kelaterande medel | CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292,24 g/mol
Kelateringsmedel Etylendiamintetraättiksyra används som komplexbildare för många katjoner. Det förhindrar metalljonföroreningar och används för att avlägsna överflödigt järn från kroppen. Det fungerar som ett bindemedel i kosmetiska produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-00-4
Molekylformel C10H16N2O8
Molekylvikt (g/mol) 292.24
MDL-nummer MFCD00003541
InChI-nyckel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC-namn 2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra
LEDER OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid
Smältpunkt ∼245 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Linjär formel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Kvantitet 100 g
Beilstein 1716295
Merck Index 14,3517
Löslighetsinformation Löslig i natriumhydroxid, natriumkarbonat, ammoniaklösning, syra och vanliga organiska lösningsmedel. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 292.24
Procent renhet ≥99.4%
Kvalitet ACS
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.