Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Etylendiamintetraättiksyra, cellkulturreagens
Beskrivning
Etylendiamintetraättiksyralösning kan användas för att studera cellbiologi, molekylärbiologi, bioaktiva små molekyler, biokemikalier, lösningar och reagens, oorganiska salter, kelatorer och etylendiamintetraättiksyra (EDTA) och EDTA-lösningar. Etylendiamintetraättiksyralösning har använts i en studie för att hjälpa till att klargöra rollen av antigenåtervinning vid immunfärgning av etanolfixerade utstryk. Etylendiamintetraättiksyralösning har också använts i en studie för att bedöma upptaget och frisättningen av biotinmärkt fluorescein (b-FITC) samt immobilisering av biotinmärkt glukosoxidas (b-GOx) till polyelektrolytmikrokapslarna med ett avidin-poly(styren)sulfonat) (PSS)-membran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Etylendiamintetraättiksyralösning kan användas för att studera cellbiologi, molekylärbiologi, bioaktiva små molekyler, biokemikalier, lösningar och reagens, oorganiska salter, kelatorer och etylendiamintetraättiksyra (EDTA) och EDTA-lösningar. Etylendiamintetraättiksyralösning har använts i en studie för att hjälpa till att klargöra rollen av antigenåtervinning vid immunfärgning av etanolfixerade utstryk. Etylendiamintetraättiksyralösning har också använts i en studie för att bedöma upptaget och frisättningen av biotinmärkt fluorescein (b-FITC) samt immobilisering av biotinmärkt glukosoxidas (b-GOx) till polyelektrolytmikrokapslarna med ett avidin-poly(styren)sulfonat) (PSS)-membran.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Noteringar
Ej testad för endtoxin eller mykoplasmaföroreningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylenediaminetetraacetic acid |
| Smältpunkt | ∽245 °C (dekomposition) |
| Färg | Vitt |
| Linjär formel | (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 1716295 |
| Merck Index | 14,3517 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| IUPAC-namn | 2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra |
| Formel vikt | 292.24 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Ethylenediaminetetraacetic acid, Cell Culture Reagent
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.