Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Etylendiamintetraättiksyra, cellkulturreagens
Produktkod. 15470277
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15470277 1 kg 1kg
15460277 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15470277 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62948.A1
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292,24 g/mol
Etylendiamintetraättiksyralösning kan användas för att studera cellbiologi, molekylärbiologi, bioaktiva små molekyler, biokemikalier, lösningar och reagens, oorganiska salter, kelatorer och etylendiamintetraättiksyra (EDTA) och EDTA-lösningar. Etylendiamintetraättiksyralösning har använts i en studie för att hjälpa till att klargöra rollen av antigenåtervinning vid immunfärgning av etanolfixerade utstryk. Etylendiamintetraättiksyralösning har också använts i en studie för att bedöma upptaget och frisättningen av biotinmärkt fluorescein (b-FITC) samt immobilisering av biotinmärkt glukosoxidas (b-GOx) till polyelektrolytmikrokapslarna med ett avidin-poly(styren)sulfonat) (PSS)-membran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Etylendiamintetraättiksyralösning kan användas för att studera cellbiologi, molekylärbiologi, bioaktiva små molekyler, biokemikalier, lösningar och reagens, oorganiska salter, kelatorer och etylendiamintetraättiksyra (EDTA) och EDTA-lösningar. Etylendiamintetraättiksyralösning har använts i en studie för att hjälpa till att klargöra rollen av antigenåtervinning vid immunfärgning av etanolfixerade utstryk. Etylendiamintetraättiksyralösning har också använts i en studie för att bedöma upptaget och frisättningen av biotinmärkt fluorescein (b-FITC) samt immobilisering av biotinmärkt glukosoxidas (b-GOx) till polyelektrolytmikrokapslarna med ett avidin-poly(styren)sulfonat) (PSS)-membran.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Noteringar
Ej testad för endtoxin eller mykoplasmaföroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-00-4
Molekylformel C10H16N2O8
Molekylvikt (g/mol) 292.24
MDL-nummer MFCD00003541
InChI-nyckel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
LEDER OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid
Smältpunkt ∽245 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Linjär formel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Kvantitet 1 kg
Beilstein 1716295
Merck Index 14,3517
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
IUPAC-namn 2-({2-[bis(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)ättiksyra
Formel vikt 292.24
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.