Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10786281 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10786281 100 g 100g
10479740 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10786281 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/0452/48
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Chemical Identifiers
CAS 60-00-4
Molekylformel C10H16N2O8
Molekylvikt (g/mol) 292.24
MDL-nummer 3541
InChI-nyckel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 2-({2-[bis(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)ättiksyra
LEDER OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Specifications
Smältpunkt 220 °C
Färg Vitt
pH 2.5
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 100 g
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 0,013 hPa vid 20 °C
Formel vikt 292,23 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.