Läs mer
Ethylenediaminetetraacetic Acid-d16, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Edetic Acid (D16) |
| CAS | 203805-96-3 |
| Molekylformel | C10 D16 N2 O8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | EDTA (D16) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2/hD4 |
| LEDER | [2H]OC(=O)C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C(=O)O[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C(=O)O[2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H] |
| IUPAC-namn | deuterio 2-[[2-[bis(1,1-dideuterio-2-deuteriooxy-2-oxo-ethyl)amino]-1,1,2,2-tetradeuterio-ethyl]-(1,1-dideuterio-2-deuteriooxy-2-oxo-ethyl)amino]-2,2-dideuterio-acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.34 |
| Formel vikt | 308.1911 |