Läs mer
Ethylenediaminetetraacetic Acid, Di K Salt Dihydrate (White Crystalline Powd.), Fisher BioReagents
Description
The dipotassium salt of EDTA is used in place of the disodium salt where sodium would interfere with the reaction.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Dipotassium Salt Dihydrate |
| CAS | 25102-12-9 |
| Smältpunkt | 272°C |
| Färg | White |
| pH | 4.0 to 5.0 |
| Analysprocentintervall | ≥99.0 % |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Molekylformel | C10H18K2N2O10 |
| Linjär formel | (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)2·2H2O |
| Kvantitet | 500 g |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .