Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra, Di Na Salt Dihydr. (Kristallint pulver/elektrofor.), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10522965
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10522965 1 kg Poly flaska 1kg
10618973 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10522965 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP1201
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
För minimering av metalljonföroreningar i reaktionsbuffertar
Dinatriumsaltet av EDTA är ett kelatbildande medel för metalljoner och används flitigt inom molekylärbiologi för att minimera metalljonföroreningar i reaktionsbuffertar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6381-92-6
Molekylformel C10H18N2Na2O10
Molekylvikt (g/mol) 372.24
MDL-nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-nyckel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC-namn dinatrium;2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboxylatmetyl)amino]acetat;dihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Disodium Salt Dihydrate
Nedbrytningsinformation >252 °C
Smältpunkt 252 °C
Färg Vitt
pH 4 till 6
Analysprocentintervall ≥99.0 %
Förpackning Poly flaska
Linjär formel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·2H2O
Kvantitet 1 kg
Merck Index 15, 3565
Löslighetsinformation 0,005% max. Olösligt material
Formel vikt 372.23
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet Elektrofores
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.