Läs mer
Ethylenediaminetetraacetic Acid Diammonium Salt, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10315510 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10315510 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10315510 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/0500/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 215°C
CAS 20824-56-0
Färg White
pH 4 to 5
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel C10H22N4O8
MDL-nummer 36454
InChI-nyckel KYQODXQIAJFKPH-UHFFFAOYSA-N
LEDER [NH4+].[NH4+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-namn diammonium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate
Molekylvikt (g/mol) 326.31
Formel vikt 326.31g/mol
Förpackning Plastic powder jar