Läs mer
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Produktkod. 11468146
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468146 25 g 25g
11478146 100 g 100g
11488146 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468146 Leverantör GC Internal (Alfa Aesar) Leverantörsnummer A15286.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20824-56-0 | C10H24N4O9 | 344.321 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20824-56-0
Molekylformel C10H24N4O9
Molekylvikt (g/mol) 344.321
MDL-nummer MFCD00150463
InChI-nyckel WRSUMHYBOYWMTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate, edetic acid diamine hydrate, diazanium,2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxylatome, ammonium 2,2-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate hydrate
PubChem CID 71311375
IUPAC-namn azan;2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra;hydrat
LEDER C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.N.N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Kvantitet 25 g
Beilstein 7785165
Formel vikt 326.31 (Anhydrous)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.