Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Etylendiamintetraättiksyra dikaliummagnesiumsaltdihydrat, 97 %
Produktkod. 15716395 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15716395 500 g 500g
1 options
Produktkod. 15716395 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 457945000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1700.00 SEK
    1468.65 SEK / 500g
    Save 231.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15708-48-2 | C10H12K2MgN2O8 | 390,71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15708-48-2
Molekylformel C10H12K2MgN2O8
Molekylvikt (g/mol) 390.71
InChI-nyckel MUEOBEUHFKBRJH-UHFFFAOYSA-J
IUPAC-namn magnesium(2+) dikalium 2-({2-[bis(karboxylatometyl)amino]etyl}(karboxylatometyl)amino)acetat
LEDER [Mg++].[K+].[K+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium magnesium salt dihydrate
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 96,0 till 104,0 %
Formel vikt 426.74
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.