Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Etylendiamintetraättiksyra, dikaliumsaltdihydrat, 99%, extra ren
Produktkod. 10676792 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10676792 100 g Plastflaska 100g
10175170 500 g Plastflaska 500g
10687424 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10676792 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 209741000
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 25102-12-9 | C10H14K2N2O8·2H2O | 404,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kelerings-/komplexbildningsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25102-12-9
Molekylformel C10H14K2N2O8·2H2O
Molekylvikt (g/mol) 404.46
MDL-nummer MFCD00150036
InChI-nyckel JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, edta dipotassium salt dihydrate, edta dipotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid,dipotassium salt dihydrate, potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic, dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, ethylenedinitrilo tetraacetic acid dipotassium salt, acmc-209ggx
PubChem CID 53486451
IUPAC-namn dikalium;2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboxylatmetyl)amino]acetat;dihydrat
LEDER C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Namnnotering 99%
Smältpunkt 272.0°C
Färg Vitt
pH 4 to 5 (5% soln.)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (Complexometry)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel KO2CCH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2K)CH2CO2H
Kvantitet 100 g
Merck Index 14, 3517
Löslighetsinformation (10% in water) Clear colorless
Formel vikt 404.46
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.