Läs mer
Etylendiaminetetraättiksyra Dikaliumsaltdihydrat, 99 %
Produktkod. 11352657
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352657 100 g 100g
11362657 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11842.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 25102-12-9 | C10H18K2N2O10 | 404,455 g/mol
Etylendiamintetraättiksyradikaliumsaltdihydrat används för att eliminera hämning av enzymkatalyserade reaktioner på grund av spår av tungmetaller. Det är involverat i studiet av kelatorer, biokemikalier och reagens samt i studiet av de tredimensionella hierarkistrukturerna från självmontering av kvantprickar. Det fungerar också som en katalysator genom att delvis ta bort tiolstabilisatorer från nanopartikelytan för att inducera stabiliseringsreaktionen av CdTe nanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylendiamintetraättiksyradikaliumsaltdihydrat används för att eliminera hämning av enzymkatalyserade reaktioner på grund av spår av tungmetaller. Det är involverat i studiet av kelatorer, biokemikalier och reagens samt i studiet av de tredimensionella hierarkistrukturerna från självmontering av kvantprickar. Det fungerar också som en katalysator genom att delvis ta bort tiolstabilisatorer från nanopartikelytan för att inducera stabiliseringsreaktionen av CdTe nanopartiklar.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25102-12-9
Molekylformel C10H18K2N2O10
Molekylvikt (g/mol) 404.455
MDL-nummer MFCD00150036
InChI-nyckel JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, edta dipotassium salt dihydrate, edta dipotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid,dipotassium salt dihydrate, potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic, dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, ethylenedinitrilo tetraacetic acid dipotassium salt, acmc-209ggx
PubChem CID 53486451
IUPAC-namn dikalium;2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboxylatmetyl)amino]acetat;dihydrat
LEDER C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
Smältpunkt ∽272°C (decomposition)
Odör Odorless
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,3517
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 404.46 (368.43 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.