missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 272°C |
| MDL-nummer | MFCD00150036 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt, Titriplex™ Potassium salt, Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.45 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?