Läs mer
Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10736671 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10736671 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10736671 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/0600/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 272°C
CAS 25102-12-9
Färg White
pH 4.0 to 5.0
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel C10H18K2N2O10
MDL-nummer 150036
InChI-nyckel JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.[K+].[K+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-namn dipotassium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 404.46
Formel vikt 404.46g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.