Läs mer
Etylendiaminetetraättiksyra dinatriummagnesiumsalthydrat, 97 %
Produktkod. 15711759 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15711759 500 g 500g
15791749 25 g 25g
15701759 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15711759 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 457935000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
CAS: 194491-32-2 | C10H12MgN2Na2O8 | 358,50 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 194491-32-2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate
Analysprocentintervall 96,0 % min. (på torrt ämne)
Molekylformel C10H12MgN2Na2O8·xH2O
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: löslig.
Molekylvikt (g/mol) 358.5
Formel vikt 358.5
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.