Läs mer
Etylendiaminetetraättiksyra, dinatriummagnesiumsalthydrat
Description
Etylendiamintetraättiksyra dinatriummagnesiumsalthydrat är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier. Det används som kelatbildare över ett brett pH-intervall i vattenhaltiga system.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Etylendiamintetraättiksyra dinatriummagnesiumsalthydrat är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier. Det används som kelatbildare över ett brett pH-intervall i vattenhaltiga system.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i syra och organiska
vätskor
Anmärkningar
Inkompatibelt med oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras vid rumstemperatur.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate |
| Smältpunkt | >300 °C |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 100 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. Olöslig i syra och organiska vätskor |
| Formel vikt | 358,50 (Vattenlös) |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.