Läs mer
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate
Produktkod. p-7045751
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11352667
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11857.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 194491-32-2 | C10H12MgN2Na2O8 | 358.50 g/mol
Etylendiamintetraättiksyra dinatriummagnesiumsalthydrat är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier. Det används som kelatbildare över ett brett pH-intervall i vattenhaltiga system.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylendiamintetraättiksyra dinatriummagnesiumsalthydrat är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier. Det används som kelatbildare över ett brett pH-intervall i vattenhaltiga system.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i syra och organiska
vätskor
Anmärkningar
Inkompatibelt med oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 194491-32-2
Molekylformel C10H12MgN2Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 358.50
MDL-nummer MFCD00078217
InChI-nyckel AWNVVAMWLMUZOZ-UHFFFAOYSA-J
Synonym unii-ndt563s5vz, edta magnesium disodium, magnesium disodium edta, ndt563s5vz, magnesium disodium ethylenediaminetetraacetate, edta magnesium disodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid magnesium disodium salt, ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt, ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate, magnesium sodium ethylenediaminetetraacetate
PubChem CID 161064
IUPAC-namn magnesium;dinatrium;2-[2-[bis(karboxylatometyl)amino]etyl-(karboxylatmetyl)amino]acetat
LEDER [Na+].[Na+].[Mg++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate
Smältpunkt >300°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in acid and organic liquids
Formel vikt 358.50 (Anhydrous)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.