Läs mer
Etylendiaminetetraättiksyra dinatriumsalt, 0,100N (0,050M) Standardiserad lösning
Produktkod. 11314747
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11314747 1 L 1 L
11324747 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039781.K2
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 139-33-3 | C10H14N2Na2O8 | 336,21 g/mol
Det används ofta i textilindustrin. Används vanligtvis för att lösa upp kalk. Det används inom textilindustrin, massa- och pappersindustrin och även i kelatbehandling. I kosmetika fungerar det som ett bindemedel. Det fungerar som en korrosionsinhibitor för kolstål i industrierna. Det fungerar också som en livsmedelstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139-33-3
Molekylformel C10H14N2Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 336.21
MDL-nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI-nyckel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
IUPAC-namn dinatrium;2-[2-[bis(karboxylatometyl)azaniumyl]etyl-(karboxylatmetyl)azaniumyl]acetat
LEDER [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt
Färg Färglös
Analysprocentintervall 0.100N (0.050M)
Odör Luktfritt
Kvantitet 1 L
Löslighetsinformation blandbar i vatten.
Formel vikt 336.22
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.