Läs mer
EDTA dinatriumsaltkoncentrat med zinkkomplex tillsatt (lösning B), för 1L standardlösning, för komplexometri, Solstice
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt concentrate with zinc complex added (solution B) |
| CAS Max % | 15.84, 1.19, 6.41 |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |