Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Etylendiamintetraättiksyra, dinatriumsaltdihydrat, 99+%, för molekylärbiologi, DNAse, RNAse och proteasfri
Produktkod. 10339513 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10339513 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10524151 100 g Plastflaska 100g
11329886 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10339513 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 327200025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kela-/komplexbildningsreagens för molekylärbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6381-92-6
Molekylformel C10H18N2Na2O10
Molekylvikt (g/mol) 372.24
MDL-nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-nyckel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC-namn dinatrium;2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboxylatmetyl)amino]acetat;dihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Abs. (0,1 M i vatten), (0,1 M i vatten) vid 0 nm, 0,02 max vid 280 nm, 0,2 max vid 260 nm
Smältpunkt 252,0 °C
Färg Vitt
pH 4 till 5 (5 % soln. vid 25 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (Komplexometri)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 2.5 kg
Merck Index 153565
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: fritt löslig. Andra lösligheter: lätt löslig i alkohol (95 %), olöslig i kloroform och eter
Formel vikt 372.23
Procent renhet 99+%
Kvalitet Molekylärbiologi
Olöslig materia 0,005% max
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.