Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra dinatriumsaltdihydrat,≥ 99 %, molekylärbiologiska reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | ≥99% |
| Kvantitet | 100 g |
| IUPAC-namn | dinatrium 2-({2-[(karboxylatmetyl)(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)acetatdihydrat |
| Formel vikt | 372.2 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | Molekylärbiologiska reagens |
| Fysisk form | Kristallint pulver |