Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra dinatriumsaltdihydrat,≥ 99 %, molekylärbiologiska reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496531 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496531 50 g 50g
11406541 100 g 100g
11416541 250 g 250g
11426541 500 g 500g
11436541 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11496531 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219482250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 6381-92-6
Molekylformel C10H18N2Na2O10
Molekylvikt (g/mol) 372.24
MDL-nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-nyckel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 50 g
IUPAC-namn dinatrium 2-({2-[(karboxylatmetyl)(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)acetatdihydrat
Formel vikt 372.2
Kvalitet Molekylärbiologiska reagens
Fysisk form Kristallint pulver