Läs mer
Etylendiaminetetraättiksyra dinatriumsaltdihydrat, 99+%
Produktkod. 11492148
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492148 250 g 250g
11482148 1000 g 1000g
11402158 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15161.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372,24 g/mol
Etylendiamintetraättiksyradinatriumsaltdihydrat används som kelator av tvåvärda katjoner. Det hämmar enzymer såsom metalloproteaser som kräver tvåvärda katjoner för aktivitet. Det används också i kelatbehandling. Det fungerar som bindemedel i schampon, rengöringsmedel och andra personliga hygienprodukter och fungerar som antikoagulant för blodprover.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etylendiamintetraättiksyradinatriumsaltdihydrat används som kelator av tvåvärda katjoner. Det hämmar enzymer såsom metalloproteaser som kräver tvåvärda katjoner för aktivitet. Det används också i kelatbehandling. Det fungerar som bindemedel i schampon, rengöringsmedel och andra personliga hygienprodukter och fungerar som antikoagulant för blodprover.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Noter
Hygroskopisk.Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, metaller och koppar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6381-92-6
Molekylformel C10H18N2Na2O10
Molekylvikt (g/mol) 372.24
MDL-nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-nyckel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC-namn dinatrium;2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboxylatmetyl)amino]acetat;dihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Smältpunkt 248 °C (dekomposition)
Kvantitet 250 g
Beilstein 3900609
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 372,24 (336,22 Vattenfri vattenfri)
Procent renhet ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodiumsalt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodiumsalt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.