Läs mer
Etylendiaminetetraättiksyra dinatriumsaltdihydrat, ACS, 99,0–101,0 %
Beskrivning
Etylendiamintetraättiksyradinatriumsaltdihydrat används som kelator av tvåvärda katjoner. Det hämmar enzymer såsom metalloproteaser som kräver tvåvärda katjoner för aktivitet. Det används också i kelatbehandling. Det fungerar som bindemedel i schampon, rengöringsmedel och andra personliga hygienprodukter och fungerar som antikoagulant för blodprover.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate |
| Smältpunkt | 248 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 3900609 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 372,24 (336,22 Vattenfri vattenfri) |
| Procent renhet | 99,0 till 101,0 % |
| Kvalitet | ACS |
| Fysisk form | Pulver |
Safety and Handling
- Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H332-Skadligt vid inandning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid disodiumsalt dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.