Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra, dinatriumsaltdihydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10213570 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10213570 500 g Pulverburk av plast 500g
10335460 100 g Pulverburk av plast -
10203570 250 g Pulverburk av plast 250g
10526383 1 kg Pulverburk av plast 1kg
11473743 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10213570 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/0700/53
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
C10H18N2Na2O10, CAS-nummer-6381-92-6, 5 kg, vit, 372,23 g/mol, 252 grader C, 150037, plastfat, 4 till 6, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6381-92-6
Molekylformel C10H18N2Na2O10
Molekylvikt (g/mol) 372.24
MDL-nummer 150037
InChI-nyckel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn dinatrium 2-({2-[(karboxylatmetyl)(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)acetatdihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 252 °C
Färg Vitt
pH 4 till 6
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Förpackning Pulverburk av plast
Formel vikt 372,23 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate