Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra, dinatriumsaltdihydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
C10H18N2Na2O10, CAS-nummer-6381-92-6, 5 kg, vit, 372,23 g/mol, 252 grader C, 150037, plastfat, 4 till 6, fast
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 252 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 4 till 6 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 100 g |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Formel vikt | 372,23 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H332-Skadligt vid inandning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P304-VID INANDNING:Vid obehag, kontaktaGIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare..
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate, Disodium EDTA