Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra, dinatriumsaltdihydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10526383 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
5kg
Produktkod. 10526383
Brand: Fisher Chemical D/0700/60
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
C10H18N2Na2O10, CAS-nummer-6381-92-6, 5 kg, vit, 372,23 g/mol, 252 grader C, 150037, plastfat, 4 till 6, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6381-92-6
Molekylformel C10H18N2Na2O10
Molekylvikt (g/mol) 372.24
MDL-nummer 150037
InChI-nyckel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn dinatrium 2-({2-[(karboxylatmetyl)(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)acetatdihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 252°C
Färg Vitt
pH 4 till 6
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 372.23g/mol
Förpackning Pulverburk av plast