Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra, dinatriumsaltdihydrat, för elektrofores, Fisher Chemical™
Produktkod. 10020140 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5kg
Produktkod. 10020140
Brand: Fisher Chemical E/P140/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 6381-92-6
Molekylformel C10H18N2Na2O10
Molekylvikt (g/mol) 372.24
MDL-nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-nyckel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC-namn disodium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;dihydrate
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 252°C
Färg White
pH 4 to 6
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Formel vikt 372.23g/mol
Förpackning Plastic powder jar