Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra, Dinatriumsaltdihydrat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10675102 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10675102 100 g Pulverburk av plast 100g
10355410 250 g Pulverburk av plast 250g
10706481 500 g Pulverburk av plast 500g
10716481 1 kg Pulverburk av plast 1kg
10154663 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10675102 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/0650/48
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 6381-92-6
Molekylformel C10H18N2Na2O10
Molekylvikt (g/mol) 372.24
MDL-nummer 150037
InChI-nyckel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn dinatrium 2-({2-[(karboxylatmetyl)(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)acetatdihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 252°C
Färg Vitt
pH 4 till 6
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g
Formel vikt 372.23g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304-VID INANDNING:.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate, Disodium EDTA