Läs mer
EDTA dinatriumsaltdihydrat, Reag. Ph. Eur., 99-101%, ≤0,1% NTA (HPLC), för komplexometri, Solstice
Produktkod. 15604270
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
6 x 50 g
1 kg
6 x 100 g
25 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25kg
500g
50g
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15604270 1 kg 1kg
15634270 50 g 50g
15694260 100 g 100g
15664270 6 x 50 g Paket med 6
15624270 500 g 500g
15644270 6 x 100 g Paket med 6
15654270 6 x 1 kg Paket med 6
15614270 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15604270 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 345491KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-03-2027
Reag. Ph. EUR, 99-101 %,≤ 0,1 % NTA (HPLC), för komplexometri
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6381-92-6
Molekylformel C10H18N2Na2O10
Molekylvikt (g/mol) 372.24
MDL-nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-nyckel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 1 kg
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3900609
Flampunkt >100 °C (>212 °F)
IUPAC-namn dinatrium;2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboxylatmetyl)amino]acetat;dihydrat
Formel vikt 372,24 g/mol
Procent renhet 99 till 101 %
Kvalitet Not Available
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.